Documenti fondamentali
Z678562
2mag MIX 1 magnetic stirrer
AC/DC input 100 / 240 V AC, Schuko plug
Sinonimo/i:
induction plate, induction stirrer, laboratory stirrer, magnetic stir plate, magnetic stirrer, stirrer
Scegli un formato
1 EA
726,00 €
726,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
726,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
726,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
stainless steel plate
Caratteristiche
CE compliant
positions 1
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
2mag 30001
Parametri
100-2000 rpm speed
Dimensioni della piastra × Largh. × Lungh.
× 180 mm × 200 mm
Volume max.
10000 mL
Descrizione generale
Ultra flat, wear-free magnetic stirrer with 1 large stirring position, up to 10,000 mL stirring volume, also suitable for viscous media.
100% maintenance-free and wear-free by inductive 2mag-Magnetic-Drive concept for powerful mixing of solutions, extremely wide speed range from 100 to 2,000 rpm, jerk-free stirring even at low speeds, 4-step power settings for high power with regard to large and viscous stirring volumes and reduced power for the warming-free continuous operation.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)