Documenti fondamentali
Z677426
Dermatril P nitrile gloves
size XXL
Sinonimo/i:
disposable glove
Scegli un formato
10 X 50 EA
353,00 €
353,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 X 50 EA
353,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
353,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
blue gloves
blue nitrile
Misura
XXL
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
Confezionamento
pack of 50 ea (boxes of 50)
Produttore/marchio commerciale
KCL 743 - 11
KCL 743
Lungh. × spessore
270 mm × 0.2 mm
Descrizione generale
Dermatril P is an extended cuff, blue nitrile, powder-free glove providing a high level of protection against chemical and bacteriological contamination. The Dermatril P disposable glove also displays very good physical durability in comparison to conventional disposable gloves.
All Dermatril P disposable gloves are INDIVIDUALLY marked with the appropriate standards mark applied on the inside using a food-friendly dye.
Caratteristiche e vantaggi
  • Anti-static
  • Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea
  • Roughened fingertips for better grip
  • Rolled cuff edge for easier donning
  • CE compliant
  • Meet standards: EN 374 (cat. III), EN 388 (cat. II), EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001
Note legali
Dermatril is a trademark of KCL GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)