Documenti fondamentali
Z676934
ART® low retention SoftFit L Reload System
maximum volume 200 μL, Tip design ART 200L, Hinged rack
Sinonimo/i:
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
Scegli un formato
5 X 960 EA
935,75 €
935,75 €
Prezzo di listino985,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 X 960 EA
935,75 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
935,75 €
Prezzo di listino985,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
colorless
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
barrier
Hinged rack
Tip design ART 200L
Confezionamento
pack of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 2769-05-HR
tecniche
PCR: suitable
Volume massimo
200 μL
Volume
200 μL
Descrizione generale
Designed to be compatible with LTS, the Molecular Bio Products Softfit L Reload System provides ART barrier pipette tips in color coded inserts by volume size. Choose from five pipette tip volume sizes with the option of low retention technology.
Each individual insert within the Softfit L Reload System is clearly identified with both product number and lot number allowing researchers to enjoy space-saving and environmental benefits of a reload tip system without loosing product traceability.
Note legali
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
SoftFit-L is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)