Documenti fondamentali
Z675768
Eyela aspirator vacuum pump hose
L × I.D. × O.D. 5 m × 6 mm × 15 mm, pkg of 1 ea
Scegli un formato
1 EA
264,00 €
264,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
264,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.79
264,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eyela
Lungh. × D.I. × D.E.
5 m × 6 mm × 15 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Supplied as 5 meter length
I.D. 1/4 in. (6 mm)
O.D. 5/8 in. (15 mm)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)