Documenti fondamentali
Z675431
Sterile economy sample spoon
1.25 mL
Sinonimo/i:
dispensing tool
Scegli un formato
100 EA
126,00 €
126,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
126,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
126,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione
PS
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F36740-00001
Descrizione generale
Moulded of lightweight and rigid, white high impact polystyrene. Individually packaged sterile spoons for one time use packed 100 per box.
  • Use to collect specific volumes of dry or liquid materials
  • Remains upright when filled or empty for use as a weighing boat
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)