Documenti fondamentali
Z674192
Duran® amber GLS 80 wide mouth graduated laboratory bottles
capacity 5,000 mL, with cap
Sinonimo/i:
1160149
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Il prodotto Z674192 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
glass bottle
round bottle
Giunto
Joints threaded neck (GLS80)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations
with cap
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 1160149
Capacità
5,000 mL
D.E. collo
80 mm
Descrizione generale
The amber Duran bottle protects media from light in the 300 - 500 nm range. This makes it particularly useful for working with light-sensitive media and long-term storage of substances.
  • UV protection up to 500 nm wavelength
  • Only outer surface tinted to ensure no ion leaching
  • Special heat treatment ensures tint is durable
  • Supplied with blue quick-release cap and pouring ring that is autoclavable up to 140°C
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)