Documenti fondamentali
Z660477
Julabo® bath test tube trays
holds 360 micro tubes
Scegli un formato
1 EA
512,00 €
512,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
512,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.77
512,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8960442
Julabo
Disponibilità
available only in EU
Descrizione generale
Carrier tray with 4 racks 8970382 (Z615692-1EA) to hold 360 tubes, tubes sizes 30 x 11/12 mm, suitable for use up to +80 °C.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)