Z647535
Pyrex® measuring cylinder with spout and detachable plastic foot, complete
volume 100 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Caratteristiche
graduations 1.0 mL
Campo di misura del volume
100 mL
Altezza
270 mm
Descrizione generale
- Complies with ISO 4788
- Glass cylinder has blue enamel graduations
- Polyethylene foot absorbs impact and reduces breakage
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)