Documenti fondamentali
Z609854
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 12.0 mm × 14.0 mm, L 10 m
Scegli un formato
1 PKG
268,00 €
268,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
268,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
268,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 10 m
Produttore/marchio commerciale
Bohlender
Disponibilità
not available in USA and Canada
Diam. int. × diam. est.
12.0 mm × 14.0 mm
Lunghezza
10 m
Misura parete
1.0 mm
Note legali
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)