Documenti fondamentali
Z607614
Bohlender HT (high temp) laboratory screw joints
GL 14 thread, tubing O.D. 8.0 mm
Scegli un formato
1 EA
33,60 €
33,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
33,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
33,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Bohlender
Disponibilità
not available in USA and Canada
D.E. tubo
8.0 mm
Raccordi
GL 14 thread
Descrizione generale
Pressure resistant up to approx. 10 bar (at room temperature for thread sizes GL 14, GL 18 and GL 25), suitable for vacuum. The circulating medium is exposed only to PTFE; screw cap made of glass-fibre PPS (max.+250 °C). For many years laboratory screw joints have been mainly used for connecting glass tubes with PTFE tubing or with plastic, glass and metal tubes. In addition, these couplings are also suitable for locking probes (even stainless steel), thermometers, laboratory stopcocks, immersion tubes or lead-in cables.
Note legali
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)