Z607223
Bohlender™ round-bottom flasks
capacity 500 mL, no. of necks: 2
, side joint: ST/NS 29/32
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PFA (Non-porous fluoropolymer)
round bottom flask
two-neck
Giunto
center joint ST/NS neck29/32
side joint: ST/NS29/32
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Bohlender A 155-36
Disponibilità
not available in USA and Canada
Parametri
≤250 °C temperature
Capacità
500 mL