Documenti fondamentali
Z566497
ECO funnel system
capacity 4 L, cap diam. 4 in., pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
ECO Funnel, Funnel System
Scegli un formato
1 EA
213,74 €
213,74 €
Prezzo di listino230,00 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
213,74 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
213,74 €
Prezzo di listino230,00 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1 ea
Diam. tappo
4 in.
Capacità
4 L
Descrizione generale
Components:
  • 4 in. funnel and cap (red), 38-430
  • 4 L LDPE container
  • Secondary container
  • Base
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
vibrant-m
Z268208
Waste Solvent Container