Documenti fondamentali
Z566322
PTFE stirrer shaft
shaft diam. 12 mm, L 650 mm
Scegli un formato
1 EA
95,90 €
95,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
95,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
95,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE
Produttore/marchio commerciale
Cowie 005.0565.12.1
Lunghezza
650 mm
Diam. asta
12 mm
Descrizione generale
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)