Documenti fondamentali
Z558117
Spinner turbines for Bruker spectrometers
room temperature, diam. 5 mm
Sinonimo/i:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Scegli un formato
1 EA
214,00 €
214,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
214,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
214,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Wilmad STB-5/WG-AH0130
Diametro
5 mm
Descrizione generale
Fiberglass turbines are made from high density GFK fiberglass and incorporate a single O-ring imbedded at the turbine top to hold the sample tube firmly into place. The PET spinner turbine for Bruker spectrometers incorporates two O-rings for ease of use and snug fit on the sample tube. The Bruker PET spinner turbine is recommended for 500 and 600 MHz NMR spectrometers.
Limited VT operation possible of +40°C about ambient.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)