Documenti fondamentali
Z557862
Sigma-Aldrich
Aldrich® solvent storage/dispensing flask, graduated, w/ Sure/Stor inlet
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
Scegli un formato
1 EA
713,00 €
713,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
713,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
713,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
Giunto
bottom joint: ST/NS14/20
top joint: ST/NS24/40
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
200 mL
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Stor is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)