Documenti fondamentali
Z556181
Sigma-Aldrich
Aldrich® Soxhlet extraction apparatus
extractor capacity 145 mL
Scegli un formato
1 EA
607,00 €
607,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
607,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
607,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Capacità estrattore
145 mL
Capacità pallone
300 mL
D.I. × alt. ditale
33 mm × 94 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Apparatus includes extractor body, condenser, and flask.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)