The available cellulose thimbles include standard thickness cellulose thimbles with a thickness of 10 um, double thickness cellulose thimbles with a thickness of 8 um, and glass fiber thimbles with a thickness of 0.8 um.
Z556173
Aldrich® Soxhlet extraction apparatus
extractor capacity 85 mL
Scegli un formato
551,00 €
Scegli un formato
About This Item
551,00 €
Prodotti consigliati
Capacità estrattore
85 mL
Capacità pallone
250 mL
D.I. × alt. ditale
33 mm × 80 mm
Note legali
Ricambio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
Could you please provide the pore size of the Whatman extraction thimble?
1 risposta-