Documenti fondamentali
Z555592
Sigma-Aldrich
Aldrich® two-neck solvent storage flask
capacity 500 mL
Scegli un formato
1 EA
379,00 €
379,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
379,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
379,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
500 mL
Descrizione generale
PTFE stopcock, ST 24/40 joints.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)