Documenti fondamentali
Z550515
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Buchner funnel with joint
capacity 140 mL, disc diam. 65 mm, porosity 10-20 μm, joint: ST/NS 24/40
Scegli un formato
1 EA
641,00 €
641,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
641,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
641,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS24/40
Capacità
140 mL
Diam. disco
65 mm
Diam. stelo
15 mm
Dimensione pori
10-20 μm porosity
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)