Documenti fondamentali
Z548014
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with glass stopcock
capacity 50 mL
Scegli un formato
1 EA
168,00 €
168,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
168,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
168,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint stopper14/20
Descrizione
conical
Capacità
50 mL
Foro rubinetto
2 mm
Categorie correlate
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)