Documenti fondamentali
Z547581
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 2 mL, disc diam. 10 mm, porosity 4-8 μm, joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Scegli un formato
1 EA
106,00 €
106,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
106,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
106,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS14/20
Capacità
2 mL
Diam. disco
10 mm
Dimensione pori
4-8 μm porosity
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)