Documenti fondamentali
Z546720
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 1,500 mL, disc diam. 120 mm, porosity 70-100 μm
Sinonimo/i:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Scegli un formato
1 EA
469,00 €
469,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
469,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
469,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Diam. disco
120 mm
Capacità imbuto
1,500 mL
Diam. stelo
22 mm
Dimensione pori
70-100 μm porosity
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)