Documenti fondamentali
Z542644
Ace O-rings, Viton®
I.D. 9.2 mm, wall size 2.6 mm
Scegli un formato
1 PKG
26,70 €
26,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
26,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
26,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 785516
Diam. int.
9.2 mm
Misura parete
2.6 mm
Note legali
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)