Z536318
Microflex® NeoPro® powder-free chloroprene gloves
size 6‑6.5 S
Sinonimo/i:
disposable glove
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
green (chloroprene)
green gloves
Misura
6‑6.5 S
Sterilità
non-sterile
non-sterile
Caratteristiche
disposable
latex free
powder-free
Confezionamento
pack of 100 ea (boxes of 100)
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Microflex NPG-888-S
Lungh. × spessore
9.7 in. (245 mm) × 5.1 mil (0.13 mm)
Descrizione generale
- Proprietary formulation provides exceptional film consistency
- Allows excellent manual dexterity and tactile sensitivity
- Fully textured for a more secure grip
- Synthetic chloroprene compound, not manufactured from natural rubber latex
- Ambidextrous with beaded, tear-resistant cuffs
Thickness:
- Cuff: 0.11 mm (4.3 mil)
- Palm: 0.13 mm (5.1 mil)
- Finger: 0.17 mm (6.7 mil)
- Length: 245 mm (9.7")
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)