Documenti fondamentali
Z517399
Sigma-Aldrich
Aldrich® 75 mm O-ring top
Standard taper, top joint: ST/NS 29/32
Scegli un formato
1 EA
307,00 €
307,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
307,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
307,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
glass
Giunto
joint: ST/NS top29/32
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Descrizione generale
Each top comes with a 4 mm PTFE stopcock. Use the stainless steel clamp Z517275.
Torion inlet style − Use 1/4 in. hard-wall transfer tubing (e.g. PP or PTFE) for the airtight transfer of air-sensitive materials.
Standard taper − Joint can accommodate a transfer adapter or a filter funnel.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)