Documenti fondamentali
Z517240
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Friedrichs coil condenser
Overall H 260 mm, joint: ST/NS 29/32
Scegli un formato
1 EA
1.690,00 €
1.690,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.690,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
1.690,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS29/32
D.E.
54 mm
Alt. complessiva
260 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
The molded spiral condensing tube around the inner coil creates additional surface area for improved efficiency.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)