Documenti fondamentali
Z516880
Sigma-Aldrich
Aldrich® two-neck round-bottom flask
capacity 250 mL, Joints: ST/NS 29/32 (2)
Sinonimo/i:
bottom flask, flask round, round flask
Scegli un formato
1 EA
86,10 €
86,10 €
Prezzo di listino123,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
86,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
86,10 €
Prezzo di listino123,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
Giunto
Joints: ST/NS29/32 (2)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
250 mL
Descrizione generale
Angled ST joints. Z516929 and Z516953 have 24/40 side joints.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)