Documenti fondamentali
Z516767
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-neck round-bottom flask
vertical, capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32
Sinonimo/i:
flask round bottom, round bottom flasks, round bottomed flask
Scegli un formato
1 EA
107,10 €
107,10 €
Prezzo di listino153,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
107,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
107,10 €
Prezzo di listino153,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
three-neck
Giunto
joint: ST/NS29/32
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
250 mL
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)