Documenti fondamentali
Z516120
Sigma-Aldrich
Schlenk reaction and storage tube
male joint: ST/NS 29/32, capacity 100 mL
Sinonimo/i:
storage tubes, tube flask, tube storage
Scegli un formato
1 EA
119,00 €
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
119,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
colorless cap
colorless tube
round bottom
Giunto
male joint: ST/NS29/32
Caratteristiche
graduations: no
Capacità
100 mL
Descrizione generale
2 mm glass stopcock. The side-arm accommodates a septum (use Z565695 or Z565679). Designed for small-scale manipulation of air and moisture-sensitive reagents. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140°C.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)