Documenti fondamentali
Z515736
Sigma-Aldrich
Schlenk Kjeldahl reaction and storage flask
female joint: ST/NS 29/32, capacity 100 mL
Sinonimo/i:
schelnk tubes, schlenk flasks, storage tube
Scegli un formato
1 EA
83,30 €
83,30 €
Prezzo di listino119,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
83,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
83,30 €
Prezzo di listino119,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
pear-shaped
single-neck
Giunto
female joint: ST/NS29/32
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Female Joint: ST/NS & screw cap
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
100 mL
Descrizione generale
2 mm glass stopcock. The side-arm accommodates a septum (use Z565695 or Z565679). Designed for small-scale manipulation of air and moisture-sensitive reagents. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)