Documenti fondamentali
Z512869
Sigma-Aldrich
Serrated silicone rubber septa
bottom O.D. 16.5 mm, fits neck I.D., 14.0 mm
Scegli un formato
1 PKG
193,00 €
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
193,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
rubber septa (silicone)
translucent septa
Caratteristiche
fits neck I.D. 14.0 mm
Confezionamento
pack of 50 ea
Diam. est. base
16.5 mm
Descrizione generale
Translucent silicone rubber septa:
• Contain no pigments, waxes, or molding agents
• Good for high heat applications (200°C continuous or 400°C intermittent)
• Autoclavable for sterile applications
• Excellent resistance to deterioration due to sunlight and ozone
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)