Documenti fondamentali
Z508608
Ace precision-ground shaft
diam. × L 10 mm × 690 mm
Scegli un formato
1 EA
67,80 €
67,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
67,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
67,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
glass
Descrizione
With button
Caratteristiche
for flask size 12 ‑ 22 L
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 8068-04
diam. × lung.
10 mm × 690 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)