Z506842
Quick Press sample holder
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Prodotti consigliati
tecniche
IR spectroscopy: suitable
Descrizione generale
V-shaped sample holder to mount collar containing pellet in 2in. x 3in. slide mount of spectrophotometer.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)