Documenti fondamentali
Z504696
Sigma-Aldrich
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 7.6 mm, wall size 1.78 mm
Scegli un formato
1 PKG
30,10 €
30,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
30,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
30,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 7855706
Diam. int.
7.6 mm
Misura parete
1.78 mm
Note legali
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)