Documenti fondamentali
Z502758
Sigma-Aldrich
Threaded vial connector
8-425 thread for 13-425
Sinonimo/i:
747205-0813
Scegli un formato
1 EA
29,50 €
29,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
29,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
29,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Raccordi
8-425 thread for 13-425
Descrizione generale
These threaded connectors provide a convenient method to connect standard screw thread sample vials to glassware with GPI threads and to standard taper joint adapters.
• Excellent for collecting samples from rotary evaporator traps
• Made of glass filled nylon with inert PTFE inner seals
• Temp. range: up to 200 °C
Caratteristiche e vantaggi
  • Connectors have PTFE seals and FKM O-Rings
  • Blue glass-filled nylon
  • For use to 150 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)