Documenti fondamentali
Z424595
Pressure relief valve for PLAS-LABS glovebox
Scegli un formato
1 EA
363,00 €
363,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
363,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
42132201
NACRES:
NB.35
363,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Plas-Labs 800-PRV
Descrizione generale
Useful for eliminating unwanted positive pressure build up in any of Plas-Labs® glove boxes. The acrylic relief valve is easily mounted at the gas inlet or outlet with 1/8 in. NPT SS connections. Exhausted air can be directed away from operators by a hose connection to the outlet port. For minimizing gas consumption, use with the controlled purge system.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)