Documenti fondamentali
Z422851
Sigma-Aldrich
Aldrich® pressure filter/drying funnel
capacity 15 mL
Scegli un formato
1 EA
127,00 €
127,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
127,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.24
127,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
glass
Produttore/marchio commerciale
Aldrich
Capacità
15 mL
Diam. disco
20 mm
Diam. filtro
20 mm
Raccordi
GL 32 thread
Categorie correlate
Descrizione generale
Useful for drying air-sensitive compounds with inert gas or as a pressure filter funnel. The threaded top connection provides a wide opening for easy access to contents and provides a positive connection without the use of expensive pinch clamps. Funnels are heavy wall throughout with a coarse fritted disc. Supplied complete with fritted funnel and top inlet assembly.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)