Documenti fondamentali
Z421561
Sigma-Aldrich
Aldrich® dual-action NMR tube cleaner
joint: ST/NS 24/40, single position
Scegli un formato
1 EA
653,80 €
653,80 €
Prezzo di listino934,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
653,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
47131800
NACRES:
SB.32
653,80 €
Prezzo di listino934,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS24/40
Descrizione generale
  • Washes tubes inside and out simultaneously
  • Specially designed to prevent accidental breakage of tubes
  • Optional 1,000 mL reservoir flasks
  • Highly efficient solvent jets improve cleaning and reduce solvent usage
  • For 7 or 8 in. L, 5 mm NMR tubes
Pear-shaped filter flask sold separately.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)