Documenti fondamentali
Z415855
Supelco
EZSafe® flash-chromatography column with reservoir
capacity 1,000 mL, Standard column
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
NC.05
Grado
for chromatography
tecniche
LPLC: suitable
Dimensioni foro
2 mm
Capacità
1,000 mL
Compatibilità
suitable for chromatography
Descrizione generale
Low pressure (max. 7 psig) medium wall columns with reservoir. Greaseless PTFE insert with GL-45 screw-thread attaches flow control valve to column. Precision all-PTFE valve and drip-tip.
Note legali
EZ Safe is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)