Documenti fondamentali
Z414123
Sigma-Aldrich
Aldrich® offset enlarging adapter
male joint: ST/NS 24/40, female joint: ST/NS 34/45
Sinonimo/i:
glass adapter, glass adapters
Scegli un formato
1 EA
90,80 €
90,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
90,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
90,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
female joint: ST/NS34/45
male joint: ST/NS24/40
Categorie correlate
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)