Documenti fondamentali
Z406694
Borosilicate glass stirrer blade
W × L 24 mm × 160 mm
Scegli un formato
1 EA
48,10 €
48,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
48,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
48,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
glass
Descrizione
for shafts with button
Caratteristiche
fits shaft o.d. 10 mm
for flask size 22,000 ‑ 72,000 mL
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 8083-24
Largh. × lungh.
24 mm × 160 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)