Documenti fondamentali
Z403040
Sigma-Aldrich
Büchi® evaporating flask, pear-shaped
volume 3,000 mL, plastic-coated glass, joint: ST/NS 24/40
Scegli un formato
1 EA
368,00 €
368,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
368,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
368,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
pear-shaped
plastic-coated glass
single-neck
Giunto
joint: ST/NS24/40
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Büchi 25263
Capacità
3000 mL
Volume
3,000 mL
Descrizione generale
These flasks fit R200/205, R210/215, and RII evaporators
Note legali
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)