Documenti fondamentali
Z400254
Sigma-Aldrich
Cover for fine test sieve
brass (8" diameter (203.2 mm) cover)
Scegli un formato
1 EA
23,30 €
23,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
23,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
23,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
brass (8" diameter (203.2 mm) cover)
Descrizione
with lifting ring
Produttore/marchio commerciale
ATM
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)