Documenti fondamentali
Z342254
Provette per campioni per RMN Schott®
economic
Sinonimo/i:
Tubi NMR
About This Item
Codice UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Il prodotto Z342254 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
colorless tube
Caratteristiche
neck thread push fit
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 231700117
Schott
Disponibilità
not available in USA and Canada
Parametri
300 MHz frequency
Lungh. × D.E.
178 mm × 5 mm
curvatura
0.07 mm
Diam. tubo
5 mm
Spessore delle pareti
0.75 mm
Descrizione generale
  • ®
  • The tubes are optimized for fast and accurate test results.
  • Ideal for use in fully automatic sample changers and high throughput.
  • Features a constant diameter, uniform wall thickness, and excellent straightness for precise output.
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Schott is a registered trademark of Schott AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2