Z340510
Binder drying oven FD series
FD 056, AC/DC input 230 V AC
Sinonimo/i:
benchtop drying oven, drying oven
Scegli un formato
1.980,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.980,00 €
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
230 V
Caratteristiche
CE compliant
timer Electronic 0-99.59hr
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
FD 056
Disponibilità
not available in USA and Canada
Parametri
10 C above room temperature-30 °C temp. range
Volume camera interna
60 L
Lungh. × largh. × alt. interne
565 mm × 560 mm × 625 mm
Peso
40 kg
Descrizione generale
- Hot air sterilizers with forced convection
- 2 chrome plated shelves
- Temperature safety device CI.2
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)