Documenti fondamentali
Z334545
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with angled necks
capacity 50 mL, center joint: ST/NS 19/26, side joint: ST/NS 14/23
Sinonimo/i:
FR50/2S/11A
Scegli un formato
1 EA
80,00 €
80,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
80,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
80,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck
Giunto
center joint: ST/NS19/26
side joint: ST/NS14/23
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
Quickfit FR50/2S/11A
Disponibilità
not available in USA and Canada
Altezza
92 mm
Capacità
50 mL
Descrizione generale
With three necks fitted with Quickfit, precision-ground sockets. Axes of all three joints meet at bottom of flask.
  • One vertical neck
  • Two angled side necks
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)