Documenti fondamentali
Z314994
Hirschmann® pipetus®-Standard pipette controller
with pump and sterile filter
Scegli un formato
1 EA
344,00 €
1 EA
344,00 €
344,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
344,00 €
1 EA
344,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
344,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ingresso CA/CC
230 V AC
Materiali
plastic
silicone
Caratteristiche
CE compliant
Produttore/marchio commerciale
Hirschmann 9904000
Disponibilità
not available in USA and Canada
Volume
0.1-200 mL
Descrizione generale
Similar to the Pipetus-Akku, but with separate pump unit. The separate pumps avoids any contamination and lowers ignition risk. There are no electronic parts within the controller.
Supplied with tubing, hand-held controller, pipette holder, spare filters, spare safety valve and instruction manual.
UK & European version supplied with 2-pin plug and 3-pin adapter.
Sterile filter mounted on pump, provides clean sterile airflow if required.
Note legali
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Pipetus is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2