Documenti fondamentali
Z314633
FORTUNA® tuberculin syringes
capacity 1.0 mL, Luer lock tip style
About This Item
Codice UNSPSC:
41122000
Caratteristiche
graduated 0.01 mL
Produttore/marchio commerciale
Fortuna Graf
Capacità
1.0 mL
Note legali
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)