Documenti fondamentali
Z308803
Quickfit® conical flasks
capacity 150 mL, joint: ST/NS 29/32
Sinonimo/i:
FE150/4
Scegli un formato
Z308803-1EA
42,20 €
Z308803-5EA
156,00 €
42,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Z308803-1EA
42,20 €
Z308803-5EA
156,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
42,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
conical flask
flat bottom
Giunto
joint: ST/NS29/32
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
without cap
Confezionamento
case of 5
Produttore/marchio commerciale
Quickfit FE150/4
Disponibilità
not available in USA and Canada
Capacità
150 mL
Descrizione generale
With ground-glass socket for general use. Not suitable for vacuum use.
Caratteristiche e vantaggi
• Complies to ISO 4797 and the dimensional requirements of ISO 1773• Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)• Fired-on, highly durable white markings• Note: The 5ml and 150ml capacity flasks are supplementary to the ISO standards
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)