Documenti fondamentali
Z308579
Quickfit® Drechsel bottles
capacity 125 mL
Sinonimo/i:
MF29/3/125
Scegli un formato
1 EA
42,90 €
42,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
42,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
42,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint 24/29
Produttore/marchio commerciale
Quickfit MF 29/3/125
Disponibilità
not available in USA and Canada
Altezza
155 mm
Capacità
125 mL
Descrizione generale
Select bottle and corresponding head. Note different bottles sizes are different heights.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)